Learn More
Fisherbrand™ Couvercles de creuset en porcelaine
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diamètre (métrique) externe:
30 mm
40mm
44mm
53mm
60mm
75mm
87mm
99 mm
115mm
Diamètre (métrique) interne:
26 mm
34mm
38mm
45mm
54mm
66mm
77mm
90 mm
105mm
Hauteur (métrique):
5 mm
5,5mm
6mm
7mm
8mm
8 mm
9mm
Épaisseur (métrique):
1,75mm
1,75 mm
1,9mm
2,3mm
2,5mm
2,75mm
2,75 mm
3 mm
missing translation for 'unitSize'
6 pièces
Descrizione
À utiliser avec les creusets en porcelaine hauts et larges Fisherbrand
- Vitrées à l’intérieur et à l’extérieur, à l’exception de la surface extérieure du fond
- Avec poignée perforée
- Il est fortement recommandé que les vitesses de chauffage et de refroidissement ne dépassent pas 200°C par heure et la température d’utilisation maximale de 1100°C
Specifica
Specifica
| Description | Avec poignée perforée |
| Diamètre (métrique) interne | 34mm |
| Matériau | Porcelaine |
| Finition | Vitré |
| À utiliser avec (application) | À utiliser avec les creusets en porcelaine Fisherbrand de forme haute et large |
| Température max. (métrique) | 1150°C |
| Épaisseur (métrique) | 1,75mm |
| Poids (métrique) | 10 g |
| Diamètre (métrique) externe | 40mm |
| Hauteur (métrique) | 5,5mm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto