Learn More
Fisherbrand™ Béchers en polystyrène
Parfaits pour une utilisation comme récipients pour échantillons
102.00€ - 166.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11738549
|
Fisherbrand™
08732120 |
20 ml |
102.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11748549
|
Fisherbrand™
08732122 |
50 ml |
166.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Parfaits pour une utilisation comme récipients pour échantillons
- Le format 20 ml est utile en photométrie de flamme
- Le format 5 ml peut s’utiliser en spectrométrie d’absorption atomique et en photométrie de flamme
Informations sur la commande
Conditionnement dans des pochettes en carton de 100 unités.
Spécification
Polystyrène | |
Bécher | |