Learn More
Fisherbrand™ Polystyrene Antistatic Weighing Dishes
Disposable dishes are ideal for weighing, dispensing, or storing applications
27.00€ - 35.00€
Spécification
Forme du fond Plat
Jetable Jetable
Matériau Polystyrène
Forme Plat
À utiliser avec (application) Idéal pour les applications de pesée, de distribution ou de stockage
Consulter d'autres spécifications
Alert:
Ne pas utiliser à plus de 90°C.
Produits 2
Code produit Marque Couleur Type Dimensions (L x l x H) Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Type Dimensions (L x l x H) Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15223638
Afficher les documents
Fisherbrand™
08732114
Bleu Nacelle de pesée 3,5 x 3,5 x 1 po (88,9 x 88,9 x 25,4 mm) 100 mL
27.00€
500 pièces
Expédition estimée: 18-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16572240
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
08732118
Naturel Pour boat 4,75 x 7,75 x 1 po (120 x 120 x 25,4 mm) 270 mL
35.00€
250 pièces
Expédition estimée: 06-02-2025
Description
Fisherbrand™ Polystyrene Antistatic Weighing Dishes are contaminant-free, antistatic, and biologically inert. Disposable dishes are ideal for weighing, dispensing, or storing applications.
Ideal for weighing static-affected materials.
  • Resist dilute acids, aqueous solutions, alcohols, and bases
  • Flat bottoms resist tipping
  • Made from 12mil thick polystyrene—20% thicker than most dishes on the market today—for better strength, stability, and handling ease
  • Pour boats feature a molded spout for convenient pouring and dispensing
Spécification
Spécification
Plat
Polystyrène
Idéal pour les applications de pesée, de distribution ou de stockage
Jetable
Plat
12 mil