Learn More
Fisherbrand™ Béchers en polypropylène à usage unique
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 mL
30 mL
50 ml
100 mL
150 mL
250 ml
400 mL
600 mL
Description
La construction nervurée permet un empilage sans adhérence
- Lèvre spéciale “anti-gouttes”
- La base permet au bécher de rester à plat pendant l’utilisation
- Gradués en ml et en oz.
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 15 mL |
Matériau | Polypropylène |
À utiliser avec (application) | Hautement résistants aux acides forts, aux solvants organiques et autres réactifs de laboratoire courants |
Comprend | Bec verseur |
Incréments | 5 mL |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavable |
Jetable | Oui |
Graduated | Oui |
Documents
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand_Disposable_Beaker_EN.pdf
Taille: 139.8 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Béchers en polypropylène à usage unique >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu