Learn More
Fisherbrand™ Béchers en polypropylène à usage unique
Code produit. 17425133 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 mL
30 mL
50 ml
100 mL
150 mL
250 ml
400 mL
600 mL
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
50 pièces
Code produit. 17425133
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Très résistant aux acides forts, aux solvants organiques et à d’autres réactifs de laboratoire courants
La construction nervurée permet un empilage sans adhérence
  • Lèvre spéciale “anti-gouttes”
  • La base permet au bécher de rester à plat pendant l’utilisation
  • Gradués en ml et en oz.
Spécification
Capacité (métrique) 600 mL
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Hautement résistants aux acides forts, aux solvants organiques et autres réactifs de laboratoire courants
Comprend Bec verseur
Incréments 25 ml
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Jetable Oui
Graduated Oui