Learn More
Fisherbrand™ Plaques de dessiccateur en polypropylène
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
23,8 cm
Capacité:
32
Conditionnement:
10 pièces
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 23,8 cm |
| Type de produit | Disque de dessiccateur |
| Nbre par carton | 10 |
| Description | Plaque de dessiccateur, PP 239 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (équipement) | Dessiccateur |
| Capacité | 32 |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (impériale) externe | 9,37 po |