Learn More
Fisherbrand™ Sachets autoclavables en polypropylène pour matières contaminées
Styles imprimés ou ordinaires
Marque:  Fisherbrand™ 01830C
Code produit. 18356503
  • 179.00€ / 200 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Disponible en version imprimée ou ordinaire
  • Température maximale, 140°C (285°F) ; à utiliser à 134°C (274°F)
  • 2 mil d’épaisseur
  • Fournis avec des bouchons élastiques ventilés à vapeur autoclavables
Compliance
Les graphiques sur les styles imprimés sont conformes à la norme OSHA™, section 29CFR1910.1030.
Spécification
Spécification
OSHA, 29 CFR1910.1030
7 to 10 gal.
23 x 19 in. (58 x 48 cm)
48 cm
19 in.
2 mil
140°C
Elastic
Red
58 cm
Autoclavable
23 in.
Polypropylene
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Sachets autoclavables en polypropylène pour matières contaminées > Red; Plain; Size: 19 x 23 in.