Learn More
Fisherbrand™ Sachets à déchets à risque biologique HD autoclavables
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Rouge avec impression noire
Transparent avec impression rouge
Dimensions (L x l):
12 x 8 po (30 x 20 cm)
23 x 19 po (58 x 48 cm)
24 x 12 po (61 x 30 cm)
30 x 24 po (76 x 61 cm)
36 x 24 po (91 x 61 cm)
Épaisseur:
1,25 mil
1,50 mil
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
Description
Forte et résistante aux fuites
- Impression avec le symbole de danger biologique et le texte en anglais et en espagnol
- Fourni avec une fermeture à glissière
Specifications
Specifications
| Type de bouchon | Lien torsadé |
| Couleur | Rouge avec impression noire |
| Dimensions (L x l) | 23 x 19 po (58 x 48 cm) |
| Longueur (métrique) | 58 cm |
| Largeur (métrique) | 48 cm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Comprend | Représentant et texte en anglais et en espagnol |
| Largeur (impériale) | 19 in |
| Longueur (impériale) | 23 in |
| Épaisseur | 1,25 mil |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction