Learn More
Fisherbrand™ Plastic Joint Clips
Made of plastic for use on standard taper glass joints
14.74€
Código de producto | Marca | Couleur | À utiliser avec (équipement) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Couleur | À utiliser avec (équipement) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17555156
|
Fisherbrand™
|
Red | Standard taper Glass joint size 29 |
14.74€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Descripción
Made of plastic for use on standard taper glass joints
- Color coded for easy size identification
- Does not corrode
- Will not scratch glass
- Withstands temperatures up to 150°C
Especificaciones
10/Pk. | |
Joint Clip | |
Plastic |