Learn More
Fisherbrand™ Flacons à centrifugeuse en plastique avec bouchons
Code produit. 17898237 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Comprend:
Capuchon de fermeture Noryl
Couvercle à vis
Couleur:
Concluant
Translucide
Matériau:
Polycarbonate
Polypropylène
missing translation for 'unitSize'
4 pièces
Product Code. 17898237
Only null left
Add to basket
Add to basket
Bouteilles durables en polypropylène ou en polycarbonate.
Flacons durables en polyéthylène ou en Polycarbonate
  • disponibles avec des capuchons standard pour les travaux à faible vitesse et des capuchons d’étanchéité pour les applications à grande vitesse.
  • Conception à large bouche pour faciliter le remplissage et la décantation 121 ° C (248 °F)
Specifications
Capacité 250 ml, 8 oz
Capacité (métrique) 250 ml
Capacité (impériale) 8 oz
Couleur Translucide
Diamètre (impériale) 2,3 po.
Comprend Capuchon de fermeture Noryl
Matériau Polypropylène
Longueur (métrique) 129mm
Stérilité Non stérile
Plage de températures (métrique) 0 à 135° C
Jetable Usage unique
Graduated Oui
Force max. 27500 g (RCF)
Bouche Large
Forme Rond
Type de produit Flacon à centrifuger
Matériau du bouchon Noryl
Diamètre (métrique) 59 mm
Type de bouchon Capuchon de fermeture Noryl
Distribution par le bouchon NRIN
Autoclavable Autoclavables (121° C)