Learn More
Fisherbrand™ Plastic Centrifuge Bottles with Caps
Code produit. 17888237
Click to view available options
Capacité:
16 oz., 500 mL
8 oz., 250 mL
Comprend:
Noryl sealing cap
Screw cap
Couleur:
Clear
Translucent
Matériau:
Polycarbonate
Polypropylene
Durable polypropylene or polycarbonate bottles.
Durable polypropylene or polycarbonate bottles
  • Available with standard caps for low-speed work and sealing caps for high-speed applications
  • Wide-mouth design for easy filling and decanting Autoclavable to 121°C (248°F)
Spécification
Capacité 16 oz., 500 mL
Capacité (métrique) 500 mL
Capacité (impériale) 16 oz.
Couleur Translucent
Diamètre (impériale) 2,4 in
Comprend Noryl sealing cap
Matériau Polypropylene
Longueur (métrique) 169mm
Stérilité Non stérile
Plage de températures (métrique) 0 to 135°C
Autoclavable Autoclavable (121°C)
Jetable Single-use
Graduated Oui
Force max. 13500 g (RCF)
Bouche Large
Forme Round
Type de produit Centrifuge Bottle
Matériau du bouchon Noryl
Diamètre (métrique) 61 mm
Type de bouchon Noryl Sealing Cap
Distribution par le bouchon No