Learn More
Fisherbrand™ PROMOTION sur les flacons pour milieux de culture en PETG
90.77 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21752" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21752" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
Description
Une alternative peu onéreuse et incassable aux flacons en verre. Non pyrogène et non cytotoxique pour protéger les cellules. Graduations gravées. En copolyester polyéthylène téréphthalate (PETG) transparent, léger, assurant une résistance
• Aux chocs et d'excellentes propriétés de barrière aux gaz. Système de fermeture en polyéthylène haute densité (HDPE). Les flacons sont conditionnés sur plateau thermorétractable pour assurer leur propreté. Un film thermorétractable autour
• Du bouchon et du col du flacon constituent une garantie visuelle de stérilité des flacons individuels jusqu'à ce que le film soit retiré
• Une alternative peu onéreuse et incassable aux flacons en verre. Apyrogène et non cytotoxique pour protéger les cellules. PETG transparent, léger, assurant une résistance aux chocs et d'excellentes propriétés de barrière au gaz
• Bouteille PETG
• Flacon PETG stérile
• Aux chocs et d'excellentes propriétés de barrière aux gaz. Système de fermeture en polyéthylène haute densité (HDPE). Les flacons sont conditionnés sur plateau thermorétractable pour assurer leur propreté. Un film thermorétractable autour
• Du bouchon et du col du flacon constituent une garantie visuelle de stérilité des flacons individuels jusqu'à ce que le film soit retiré
• Une alternative peu onéreuse et incassable aux flacons en verre. Apyrogène et non cytotoxique pour protéger les cellules. PETG transparent, léger, assurant une résistance aux chocs et d'excellentes propriétés de barrière au gaz
• Bouteille PETG
• Flacon PETG stérile
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Capacité | 1000 ml (33.8 oz) |
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Capacité (impériale) | 33,8 oz |
Couleur | Transparent |
À utiliser avec (application) | Pour la préparation et le stockage des milieux de culture |
Matériau | PETG |
Quantité | Boîte de 12 |
Matériau du bouchon | HDPE |