Learn More
Fisherbrand™ Flacons de culture stériles en PETG
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
Type de bouchon:
Bouchon
Bouchon à vis inviolable
missing translation for 'unitSize'
12 pièces
24 pièces
Descripción
Réduisez le risque de contamination croisée grâce à ces flacons de culture stériles et à usage unique
Le flacon de culture en PETG Fisherbrand est idéal pour la préparation et le stockage des cultures.
- Une alternative peu coûteuse et incassable aux flacons de culture en verre
- Apyrogènes et non cytotoxiques pour protéger les cellules
- Les graduations moulées ne s’effacent pas
- Fabriqués en copolyester de polyéthylène téréphtalate transparent, léger (PETG), ils présentent d’excellentes propriétés de résistance aux chocs et d’étanchéité aux gaz
- Le bouchon est en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Flacons conditionnés dans un plateau sous film plastique thermorétracté pour rester propres
- La bande thermorétractable autour du bouchon et du col du flacon garantit visuellement la stérilité des flacons individuels jusqu’au retrait de la bande
- Les références se terminant par “A” sont conçues sans bague d’inviolabilité
Compliance
Certifiés stériles à un niveau garanti de stérilité SAL de 10-6, USP classe VI afin de garantir la biocompatibilité.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacité | 4.22 oz, 125 ml |
| Capacité (métrique) | 125 ml |
| Capacité (impériale) | 4.22 oz |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (application) | Pour la préparation et le stockage des milieux de culture |
| Matériau | PETG |
| Stérilité | Stérile |
| Certifications/Conformité | SAL 10-6, USP classe VI |
| Closure Included | Oui |
| Jetable | Oui |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido