Learn More
Fisherbrand™ Marqueurs permanents, assortis
Écrivez sur toutes les surfaces
Marque: Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 0.13610kg
Description
Les marqueurs permanents Fisherbrand™écrivent sur du verre, des films, du bois, du plastique, du métal, du caoutchouc et de la porcelaine. Parfaits pour les sachets à échantillons, les lames de microscope, les diapositives, la verrerie de laboratoire et bien plus encore. Écrivez sur toutes les surfaces.
- Produisez des lignes ultra-fines précises de 0,3 mm de large
- L’encre permanente étanche et sans décolaration sèche presque instantanément
- Un bouchon hermétique à joint étanche empêche le dessèchement et assure l’écriture immédiate même après un stockage prolongé
- La longue jambe unique en acier inox permet une écriture précise dans un espace confiné
Informations sur la commande
Le lot comprend six stylos noirs opaques, deux rouges vifs, deux bleus et deux verts
Spécification
Marqueur permanent | |
Acier inoxydable | |
Marqueurs parfaits pour les échantillons de laboratoire, les lames de microscope, les diapositives, les béchers en verre et en plastique ainsi que les sachets d’échantillonnage en plastique | |
0,3mm |
Assortiment | |
Six stylos noirs opaques, deux rouges vifs, deux bleus et deux verts avec des capuchons étanches | |
12/boîte |