Learn More
Fisherbrand™ Ostwald-Folin Pipets
High-volume accuracy at a reasonable price.
160.00€
Spécification
Calibré | Oui |
---|---|
Certifications/Conformité | NNN-P-340B |
Matériau | Borosilicate Glass |
Type | Ostwald Folin Pipet |
Code produit | Marque | Précision | Volume (métrique) | Temps d’écoulement min. | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Précision | Volume (métrique) | Temps d’écoulement min. | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17876237
|
Fisherbrand™
11-382-32L |
±0.02 mL | 10 mL | 5 sec. |
160.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
High-volume accuracy at a reasonable price.
- Tapered bulbs
- Borosilicate glass with permanent amber markings
- Tuf-Temp™-treated to reduce chipping
- Accuracy printed on each pipet
- Accuracy equivalent to that of Class A volumetric
Informations sur la commande
Disponibles en pipettes personnalisées PersonaPet™
Compliance
Calibrated To Deliver/Blow Out. Meet Fed. Spec. NNN-P-340B (or latest revision).
Spécification
Oui | |
NNN-P-340B | |
Borosilicate Glass | |
Ostwald Folin Pipet |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Ostwald-Folin Pipets