Learn More
Fisherbrand™ Sachets à déchets à risque biologique HD autoclavables
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
24 x 12 po
76 x 61 cm (30 x 24in.)
35 x 24 po
Conditionnement:
100 pièces
Description
Sachets d’autoclavage résistants aux impacts et aux déchirures pour la stérilisation des déchets. Les Sachets autoclavables oranges Fisherbrand™ sans indicateur de stérilisation sont fabriqués en HDPE.
- Résistant aux impacts et aux déchirures.
- Couleur orange vif.
- Construction en polyéthylène haute densité
Compliance
Tests de résistance aux impacts et aux déchirures ASTM™ réussis.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ASTM |
| Type de bouchon | None |
| Couleur | Orange with Black Print |
| Dimensions (L x l) | 35 x 24 po |
| Longueur (métrique) | 88.9 cm |
| Largeur (métrique) | 61 cm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Comprend | Imprimé en anglais |
| Largeur (impériale) | 24 in |
| Longueur (impériale) | 35 in. |
| Afficher plus |