Learn More
Fisherbrand™ Sacs pour déchets biologiques autoclavables, avec indicateur
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
28 cm
48 cm
58,4 cm
89 cm
119 cm
Largeur (métrique):
21,5 cm
36 cm
48,2 cm
63,5 cm
97 cm
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
Description
Imprimé en anglais et en espagnol
- Température maximale de 140° C (285° F) ; utiliser à 125° C (257)° F)
- avec des attaches à fil
- Avec indicateur de stérilisation
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | HTC D1709, impact Dart |
| Type de bouchon | Attache de câble |
| Couleur | orange |
| Dimensions (L x l) | 23 x 19 po (58,4 x 48,2 cm) |
| Longueur (métrique) | 58,4 cm |
| Largeur (métrique) | 48,2 cm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Largeur (impériale) | 19 in |
| Longueur (impériale) | 23 in |
| Matériau | Polypropylène |
| Afficher plus |