Learn More
Fisherbrand™ Microtubes à centrifuger à extrémité filetée, non stériles, sans bouchons
GREENER_CHOICE
Code produit. 15321129 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Capacité (métrique):
0.5 ml
1.5 ml
FCR max.:
18000 ×g
30000 ×g
Forme du fond:
À jupe
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 15321129
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Choisissez le modèle à jupe ou à fond conique
  • Filetés pour accueillir des bouchons à vis colorés (vendus séparément)
  • Tubes à fond conique siliconés / à faible rétention également disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 0.5 ml
Couleur Naturel
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Graduated Non
Type de bouchon À vis
Forme du fond À jupe
FCR max. 30000 ×g