Learn More
Fisherbrand™ Flacons d’échantillonnage sur site à col étroit
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Description
Includes
Bouchons à vis en PP
Conditionnés en vrac pour l’échantillonnage, le transport et le stockage de liquides pratiques
- En PEHD pour une excellente résistance chimique
- Rigides et translucides
- Conviennent idéalement pour l’échantillonnage sur site
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Capacité | 32 oz, 1000 ml |
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Capacité (impériale) | 32 oz |
Couleur | Translucides |
Matériau | HDPE |
Finition de col | 38-430 |
Certifications/Conformité | ISO 13485:2003 ; BSI:FM 653694 ; QMI-SAI : dossiers n° 1606319 et 1606321 |
Closure Included | Oui |
Bouche | Étroit |
Type de produit | Flacon à col étroit |