Learn More
Fisherbrand™ Multiple-Roll Tape Dispenser
A multiple tape dispenser provides a well-organized means of storing a rainbow assortment of color coding tape.
50.60€
Spécification
Type de produit | Distributeur de ruban multirouleaux |
---|---|
Matériau | Métal |
Code produit | Marque | Capacité | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10092594
|
Fisherbrand™
|
Ruban avec noyau de 1 po | Pour la distribution de 9,5 W, rouleaux avec du ruban de 14 yd |
50.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
A multiple tape dispenser provides a well-organized means of storing a rainbow assortment of color coding tape.
- For dispensing multiple rolls with a 3 in. dia. (76.2mm) core (14 yd. [13m] of tape)
- Accommodate 0.50, 0.75, or 3 in. wide (13, 19, or 25mm) tapes for a total dispensing width of 9.50 in. (24cm)
- Dispensers stay put with a rubbery felt-type material to keep them from sliding
Informations sur la commande
Order tapes separately.
Spécification
Distributeur de ruban multirouleaux | |
Métal |