Learn More
Fisherbrand™ Multiple-Roll Tape Dispenser
GREENER_CHOICE
Un distributeur de plusieurs bandes fournit un moyen bien organisé de stocker un assortiment de bandes de codage couleur arc-en-ciel.
Marque:  Fisherbrand™ 15912
Code produit. 10092594
  • 55.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Un distributeur de plusieurs bandes fournit un moyen bien organisé de stocker un assortiment de bandes de codage couleur arc-en-ciel.
  • Pour la distribution de plusieurs rouleaux avec un noyau de 76,2 mm de diamètre (1 po) (13 m [14 yd] de bande)
  • Peuvent accueillir des bandes de 13, 19 ou 25 mm de large (0,50, 0,75 ou 3 po) pour une largeur de distribution totale de 24 cm (9,50 po)
  • Les distributeurs restent en place grâce à un matériau de type feutre caoutchouc qui les empêche de glisser
Informations sur la commande
Commandez les bandes séparément.
Spécification
Spécification
Distributeur de ruban multirouleaux
Ruban avec noyau de 1 po
Métal
Pour la distribution de 9,5 W, rouleaux avec du ruban de 14 yd
Nom du produit
Fisherbrand™ Multiple-Roll Tape Dispenser > Pour rouleaux avec : 14 yd (13 m) de ruban adhésif