Learn More
Fisherbrand™ Pointes pour pipettes, taille maxi
GREENER_CHOICE
Code produit. 17838983 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
152 mm
161 mm
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
Code produit. 17838983
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
À utiliser avec des pipettes de grand volume
  • Conçu pour une utilisation lors du transfert de grands volumes d’échantillons
  • Technologie de moulage avancée qui garantit que les pointes sont bien droites
  • Alternative aux pipettes sérologiques
  • Non stérile ; certifié exempt de RNase, DNase, ADN et pyrogène par un laboratoire indépendant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1 à 10 ml
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Longueur (métrique) 152 mm
Format En vrac
Type de pointe Macro
À utiliser avec (équipement) Fisherbrand II, Thermo Scientific
Gamme de produits Maxi