Learn More
Fisherbrand™ Microtubes à centrifuger à couvercle verrouillable avec Snap-Cap™ en polypropylène
GREENER_CHOICE
Les couvercles verrouillables pratiques et perçables se clipsent d’une seule main
Marque:  Fisherbrand™ L-510-GRD-M-FIS
8.68 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11966955
  • 14.70€ / 500 pièces
Expédition estimée: 08-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Les couvercles verrouillables pratiques et perçables se clipsent d’une seule main
  • Tubes en polypropylène à dessus plat
  • Idéal pour les applications de manipulation d’échantillons, notamment la centrifugation, l’ébullition et la congélation, ainsi que l’incubation et le stockage
  • Avec marques de graduation pour l’estimation du volume
  • Sans RNase ni DNase
Les centrifugeuses qui développent une chaleur excessive peuvent endommager ce tube.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sans DNase ni RNase
26000 xG
Autoclavable
Assorties
Idéal pour les applications de manipulation d’échantillons, notamment la centrifugation, l’ébullition et la congélation, ainsi que l’incubation et le stockage
À sertir
0.1mL
Polypropylène
1.5 ml
Polypropylène
Sachet