Learn More
Fisherbrand™ Gants d’inspection légers en fil d’Écosse de coton longueur coude
Click to view available options
Universel
Spécification
Spécification
Structure | String Knit |
Couleur | Blanc |
Matériau | Coton |
Modèle | Réversible |
Sexe | Hommes |
Longueur (impériale) | 14 in |
Longueur (métrique) | 35,5 cm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Gants d’inspection légers en fil d’Écosse de coton longueur coude >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu