Learn More
Fisherbrand™ Lens Paper
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (L x l):
4 x 6 in
Feuilles de 6 x 8 po
Quantité:
100 feuilles/paquet, 12 paquets/boîte
50 feuilles/paquet, 12 paquets/boîte
Description
Pour le nettoyage des verres en verre
Livret
- Ne rayez jamais les verres, les objectifs ou autres surfaces délicates
- Ne devient pas dur ; ne prend pas facilement la poussière ou la graisse
- Les feuilles pratiquement non pelucheux sont collées et liées dans un livret pour faciliter le retrait
- Même papier que ci-dessus, mais conditionné dans une boîte de distribution pratique pour le retrait rapide et simple feuille de feuilles individuelles mesure 13 × 18 cm (5 × 7 in) (L x l)
Specifications
Specifications
Type de produit | Papier de nettoyage pour lentille |
Dimensions (L x l) | Feuilles de 6 x 8 po |
À utiliser avec (application) | Pour le nettoyage des verres en verre |
Quantité | 100 feuilles/paquet, 12 paquets/boîte |