Learn More
Fisherbrand™ Papier pour objectif
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
4 x 6 in
Feuilles de 6 x 8 po
Quantité:
100 feuilles/paquet, 12 paquets/boîte
50 feuilles/paquet, 12 paquets/boîte
Description
Pour le nettoyage des verres en verre
Livret
- Ne rayez jamais les verres, les objectifs ou autres surfaces délicates
- Ne devient pas dur ; ne prend pas facilement la poussière ou la graisse
- Les feuilles pratiquement non pelucheux sont collées et liées dans un livret pour faciliter le retrait
- Même papier que ci-dessus, mais conditionné dans une boîte de distribution pratique pour le retrait rapide et simple feuille de feuilles individuelles mesure 13 × 18 cm (5 × 7 in) (L x l)
Spécification
Spécification
Type de produit | Papier de nettoyage pour lentille |
Dimensions (L x l) | 4 x 6 in |
À utiliser avec (application) | Pour le nettoyage des verres en verre |
Quantité | 50 feuilles/paquet, 12 paquets/boîte |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
9296216 | Certificat d’analyse | 08/06/2021 | 11996 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Papier pour objectif >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu