Learn More
Fisherbrand™ Flacons de distribution en LDPE
Catalog Number 17384410
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
180 mL
250 ml
500 mL
Flacons et becs verseurs polyvalents et fiables.
  • Flacons et becs verseurs en PEBD avec bouchons de scellage
  • La scelleuse s’enclenche facilement après utilisation et assure l’étanchéité
  • Les ouvertures du bec verseur sont standard de 0,03 po. (0,08 cm)
  • Peut être agrandi en le coupant avec des ciseaux
Capacité 500 ml, 16 oz
Capacité (métrique) 500 mL
Capacité (impériale) 16 oz.
Couleur Translucide
Matériau PEBD
Largeur (métrique) 0,12 mm
Closure Included Oui
Autoclavable Non autoclavable
Graduated Non
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 0,3 mm
Type de produit Flacon distributeur
Largeur (impériale) 3,07 in
Hauteur (impériale) 7,75 in
Matériau du bouchon PEBD
Taille du bouchon 28 à 400 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Oui