Learn More
Fisherbrand™ Labtool II™ et Mini-Labtool™, Mini-Labtool
Code produit. 11873172 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (impériale):
3,54 in
Poids (impériale):
0,43 lb
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11873172
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les outils de poche à usages multiples répondent à des centaines de besoins de laboratoire.
Outils en acier inox avec poignées en aluminium. Ouvrez des flacons ; coupez les bouchons, la tuyauterie, les fils, etc.
Labtool II
  • Comprend une pince / pince à dénuder, un coupe-fil, une règle, un petit et un grand couteau, un couteau dentelé, un poinçon, un tournevis à tête plate et cruciforme, un ouvre-flacon, une aiguille, une scie et une pince dentelée
  • Longueur fermée : 3,5 po (9 cm)
  • Poids : 7 oz (200 g)
Mini-Labtool
  • Comprend une pince / pince à préhension, une pince à dénuder, un coupe-fil, un couteau, un tournevis à tête plate et cruciforme, des ciseaux, une lime, une scie, un flacon, un ouvre-boîte et un porte-clés
  • Longueur fermée : 6,5cm (2,5 in)
  • Poids : 2,75 oz (79 g)
Spécification
Type de produit Labtool II
Longueur (impériale) 3,54 in
Longueur (métrique) 9 cm
Matériau Acier inoxydable
Comprend Pinces, pince à dénuder, coupe-fil, règle, petit et grand couteau, couteau dentelé, poinçon, tournevis à tête plate et tournevis Phillipstrade;, ouvre-bouteilles, aiguille, scie et pince dentelée
Poids (impériale) 0,43 lb
Poids (métrique) 0,2kg