Learn More
Fisherbrand™ Étaleurs de cellules en L
Idéal pour l’étalement des cultures bactériennes sur plaques de gélose
Marque: Fisherbrand™ 14665231
Description
Pour l’étalement des cultures bactériennes sur plaques de gélose
- Jetable
- La surface d’étalement lisse avec un léger angle vers le haut réduit le risque d’endommager l’échantillon de gélose
- La forme en L permet une application sur l’ensemble de la surface de la plaque ou de la boîte de Petri
- Le PP de couleur bleue préstérilisé permet de ne pas avoir à effectuer de stérilisation en autoclave ou à la flamme
Spécification
Oui | |
Plaque de culture sur gélose | |
L’étaleur de cellules est fourni en conditionnement de 1 par sachet, 100 sachets par boîte | |
Polypropylène | |
Stérile |
Bleu | |
Conditionnement individuel | |
En L | |
Étaleur de cellules | |
Idéal pour l’étalement uniforme des cultures bactériennes, la surface d’étalement lisse avec un léger angle vers le haut réduit le risque d’endommager l’échantillon de gélose |