Learn More
Fisherbrand™ Batteries de rechange pour hygromètre
Pour une utilisation avec hygromètres
Marque:  Fisherbrand™ 90023-39
3.43 EUR valable jusqu'au 2025-02-28
Utilisez le code promo "24093" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15338754
  • 24.65€ / 1 pièce
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Pour une utilisation avec hygromètres
  • Livrées avec une pile bouton lithium et une pile alcaline “AAA”
  • Les exigences électriques sont 3 V, 1,5 V et 1,5 V respectivement
Spécification
Spécification
Pile bouton alcaline
Alkaline
Pour hygromètres
-50°C à +150°C
357
Button
-58°F à +302°F
1,5 V