Learn More
Desséchant Humidity Sponge™, type fenêtre, Fisherbrand™
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Nom chimique ou matériau:
Desséchant Fisherbrand™ Humidity Sponge™
Conditionnement:
40 pièces
Description
Ces éponges répondent à toutes les exigences de séchage. Les éponges Fisherbrand™ Humidity Sponges™ de type de fenêtre pour dessiccant sont non toxiques et compatibles avec les salles blanches de classe M3.5.
- Les sachets provoquent une absorption d’humidité de 37 %
- Les indicateurs indiquent le moment auquel la capacité d’humidité a été atteinte
- Un sachet retient 16 % d’humidité dans un récipient avec un volume de deux gallons (476 po3)
- Taille du sachet : 7,6 x 7,6 x 0,6 cm (3 x 3 x 1/4 po)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Desséchant Fisherbrand™ Humidity Sponge™ |
| CAS | 1302-78-9 |
| Matériau | Sodium Calcium Aluminosilicate Hydrate |
| Quantité | 40 Pk. |
| Qualité | Certified |
| Poids | Each bag weighs 10 g (0.35 oz.) |