Learn More
Fisherbrand™ HDPE Liquid Samplers
For industrial and environmental applications.
233.00€
Spécification
Type de produit | Échantillonneur de liquide |
---|---|
Matériau | HDPE |
À utiliser avec (application) | Pour les applications industrielles et environnementales |
Diamètre (impériale) de la poignée | 1,25 po |
Diamètre (métrique) de la poignée | 3,2 cm |
Code produit | Marque | Longueur (impériale) de la poignée | Longueur (métrique) de la poignée | Largeur (impériale) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) de la poignée | Longueur (métrique) de la poignée | Largeur (impériale) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16562440
|
Fisherbrand™
|
6 pi | 1,8 m | 3 po | 7,62 cm |
233.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Chemical-resistant, high-density polyethylene samplers ideal for use in corrosive environments and hard-to-reach places.
- 500mL bottle screws into the end of handle and is filled via four ports
- Handle is supplied in two pieces
- Reusable
- Handle O.D: 1.25 in. (3.2cm)
Informations sur la commande
Additional liquid sampler sizes available. To order, contact your Fisher Scientific Customer Service Representative.
Spécification
Échantillonneur de liquide | |
Pour les applications industrielles et environnementales | |
3,2 cm |
HDPE | |
1,25 po |