Learn More
Fisherbrand™ Compteur manuel
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type d’affichage:
Numérique
Unit Size:
1 pièce
Specifications
Specifications
| Type de produit | Compteur manuel |
| Type d’affichage | Numérique |
| Texte affiché | 9999 |
| Matériau | Métal chromé |
| Quantité | Par unité |
| Poids (impériale) | 3 oz |
| Poids (métrique) | 85 g |
| À utiliser avec (application) | Pour la numération globulaire, le comptage de gouttes de liquide, l’inventaire de pièces, etc. |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction