Learn More
Fisherbrand™ Béchers en PS gradués
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 ml
250 ml
800 ml
1000 ml
Spécification
Spécification
Précision | ± 2 % |
Diamètre (impérial) de la base | 4,02 in |
Diamètre (impériale) supérieur | 5,35 in |
Diamètre (métrique) de la base | 10.21 cm |
Diamètre (métrique) supérieur | 13.5 cm |
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Matériau | Polystyrène |
Hauteur (impériale) | 4,25 in |
Hauteur (métrique) | 10.79 cm |
Comprend | Quatre becs verseurs |