Learn More
Fisherbrand™ Béchers en polystyrène gradués
Code produit. 11778549 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 ml
250 ml
800 ml
1000 ml
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11778549
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les béchers en polystyrène sont d’excellents récipients pour les échantillons
Economical throwaway beakers with four-way pour spout for flexibility
  • Résistance chimique aux acides dilués ou faibles, aux solutions aqueuses, aux alcools et aux bases. Supportent des températures jusqu’à 93°C (200°F)
  • Graduations en ml et oz, précision de ± 2 %
Spécification
Précision ± 2 %
Diamètre (impérial) de la base 3,98 in
Diamètre (impériale) supérieur 5,1 in
Diamètre (métrique) de la base 10,1 cm
Diamètre (métrique) supérieur 12,9 cm
Capacité (métrique) 800 ml
Matériau Polystyrène
Hauteur (impériale) 4,17 in
Hauteur (métrique) 10,59 cm
Comprend Quatre becs verseurs
Température (impériale) de fonctionnement max. 200°F
Température (métrique) de fonctionnement max. 93°C
Type Bécher
Jetable Oui
Graduated Oui