Learn More
Fisherbrand™ Béchers en polystyrène gradués
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 ml
250 ml
800 ml
1000 ml
Conditionnement:
100 pièces
Description
Economical throwaway beakers with four-way pour spout for flexibility
- Quatre becs verseurs pour plus de flexibilité
- Résistance chimique aux acides dilués ou faibles, aux solutions aqueuses, aux alcools et aux bases. Supportent des températures jusqu’à 93°C (200°F)
- Graduations en ml et oz, précision de ± 2 %
Spécification
Spécification
| Précision | ± 2 % |
| Diamètre (impérial) de la base | 2,17 in |
| Diamètre (impériale) supérieur | 3,25 in |
| Diamètre (métrique) de la base | 5.51 cm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 8.2 cm |
| Capacité (métrique) | 150 ml |
| Matériau | Polystyrène |
| Hauteur (impériale) | 2,56 in |
| Hauteur (métrique) | 6.5 cm |
| Comprend | Quatre becs verseurs |
| Afficher plus |