Learn More
Fisherbrand™ 51 flacons à coque en verre expansible avec fermetures à bouchon
Straight-sided shell vials are ideal for dry contents.
38.00€ - 163.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Stérilité | Non stérile |
Jetable | Oui |
À utiliser avec (application) | Conviennent au stockage de produits secs |
Code produit | Marque | Volume (impérial) | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (impérial) | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10016474
|
Fisherbrand™
0333926C |
2 dr. | 7,4 ml | 19 mm | 51 mm |
42.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12634235
|
Fisherbrand™
0333926F |
7 dr. | 25,8 ml | 29 mm | 65 mm |
163.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12851861
|
Fisherbrand™
0333926B |
1 dr. | 3,7 ml | 15 mm | 45 mm |
38.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Les flacons à paroi droite sont parfaits pour les contenus secs.
- TITESEAL™ vials
- Plain tops
- Open-bottom plug style plastic closures, unattached
- Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
Informations sur la commande
Les flacons sans bouchon utilisent des bouchons en liège (vendus séparément)
Spécification
Transparent | |
Non stérile | |
Conviennent au stockage de produits secs |
Verre borosilicaté | |
Oui | |
Titeseal™ |