Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre de l’EPA
Conditionnés en plateaux compartimentés
Marque: Fisherbrand™ 02912380
Includes: White polypropylene open-top screw caps with 0.125 in. PTFE /silicone septa
Description
Flacons en verre pour le prélèvement d’échantillons d’eau et de sol pour l’analyse des composés organiques volatils.
- Flacons transparents en verre borosilicaté pour l’analyse générale ; flacons ambrés pour les matériaux photosensibles
- Filetage GPI, 24-400
Compliance
Pré-nettoyés pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière d’analyse des composés organiques volatils
Spécification
1,1 in | |
28 mm | |
40 mL | |
3,74 in | |
10 dr. | |
Polypropylène | |
95 mm | |
EPA |
Amber | |
Borosilicate Glass | |
For light sensitive materials | |
0.125 in. PTFE/silicone septa, open-top polypropylene screw caps | |
40 mL | |
Screw Cap | |
3.17 mm | |
Vial |