Learn More
Fisherbrand™ Pointes à chargement de gel, 1 à 200 μL
GREENER_CHOICE
Choix idéal pour le chargement précis et facile des puits pour l’électrophorèse sur gel
Marque:  Fisherbrand™ 010-FIS
26.10 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11927734
  • 57.35€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
À utiliser durant l’électrophorèse sur gel pour charger les puits avec précision et en toute simplicité.
  • Pointe pour dépôts sur gel ronde
  • Chargez facilement les gels de 0.6 mm
  • Applications : gels d’ADN d’agarose, gels capillaires 2-D et SDS PAGE et séquençage
  • Certifiées par un laboratoire indépendant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 à 200 μl
Non stérile
2,75 in
Sans DNase / RNase
0,58 mm
Pour chargement de gel, pointe ronde, Rond
Boîte de 1000
Polypropylène
Sans filtre
Naturel
69 mm
Pour le séquençage d’ADN ou le chargement de gels d’électrophorèse
En vrac
BP
Non
Vidéos
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (FR )
    Les forces extrêmement faibles exercées sur le piston permettent de travailler plus longtemps sans se fatiguer et de réduire le risque de microtraumatismes répétés.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:25
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:25
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettes
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (EN)
    Extremely low plunger forces work longer without fatigue and reduce the risk of RSI.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:57
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:57
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
FDS
Documents Certificats
Promotions
Promotions
  • Fisherbrand
    Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
    Code promotionnel: 24162
    Expire2025-03-31
    Jours
    1
    Heures
    3
    Minutes
    18
    Secondes
    2
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 31/03/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Termes et conditions Économisez maintenant
  • Plusieurs fabricants
    Découvrez les offres mensuelles exclusives sur les consommables essentiels pour des économies imbattables.
    Code promotionnel: 24222
    Expire2025-03-31
    Jours
    1
    Heures
    3
    Minutes
    18
    Secondes
    2
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Pointes à chargement de gel, 1 à 200 μL > Volume : 200 μl ; longueur : 2,75 po. ; dia. ext. : 0,6 mm ; Conditionnement : BP