Learn More
Fisherbrand™ Pointes pour gel avec barrière contre les aérosols
74.20 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pas de contamination par RNase ou DNase
- Couleur naturelle
- Pour une utilisation avec, sans s’y limiter : Biohit Proline™ Electronic, BrandTech™ Transferpette™, Eppendorf™ Reference 2000, Eppendorf Research 2100, Thermo Finnpipette™ Focus, Fisherbrand™ Finnpipette™, Fisherbrand Finnpipette II, Genemate™ ISC Bio Express, Hamilton SoftGrip™, Jencons Sealpette™ Electronic, Labnet Labpette™ Digital, Mettler Toledo VoluMate™, Nichiryo 5000, Oxford™ Benchmate™, Pipetman™, Rainin™, Vistalab Ovation
Spécification
10 μl à 100 μl | |
Stérile | |
2.7 in | |
Contribuent à minimiser la rétention de liquides | |
Dépôts sur gel | |
Polypropylène |
À filtre | |
Naturel | |
69 mm | |
Rack | |
En rack |