Learn More
Fisherbrand™ Cellules rectangulaires pour fluorescence : Macro cellule avec bouchon en PTFE, 4 parois transparentes
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
3000 μl
Conditionnement:
2 pièces
Description
Includes
Couvercle ou bouchon en PTFE
- Toutes les cellules mesurent 12,5 mm de large
- Cellules rectangulaires d’une longueur de trajet optique de 1, 5 ou 10 mm
- Réduire l’utilisation de réactifs avec des micro cellules
- La gamme de longueurs d’ondes de toutes les cellules est comprise entre 200 et 2500 nm
- Fenêtre de quartz pour la transmission des ultraviolets lointains jusqu’aux infrarouges
Spécification
Spécification
| Type | Macro cellule à fluorescence |
| Capacité (métrique) | 3000 μl |
| Matériau | Quartz |
| Largeur (métrique) intérieure | 10 mm |
| Quantité | 2/sachet, 8 sachets/boîte |
| Longueur du trajet optique | 10 mm |
| Wavelength Range | De 200 à 2500 nm |
| Hauteur (métrique) | 45 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Porte-cuve de spectrophotomètre standard |
| Largeur (métrique) | 12,5mm |
| Afficher plus |