Learn More
Fisherbrand™ Barrettes de 8 bouchons plats et bombés, barrettes de bouchons plats
À utiliser avec les barrettes de tubes PCR et les plaques PCR à 96 puits
59.05€ - 60.85€
Spécification
Matériau | PP |
---|---|
Couleur | Naturel |
À utiliser avec (équipement) | Plaques PCR à 96 puits ou barrettes de tubes PCR |
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12184102
|
Fisherbrand™
14230230 |
Barrettes de bouchons plats |
59.05€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11859251
|
Fisherbrand™
14230231 |
Barrettes de bouchons bombés |
60.85€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Convient à une utilisation avec des plaques PCR à 96 puits et des barrettes de tubes PCR
- Huit bouchons par barrette
- Produit en salle blanche
- PP vierge
- Les bouchons plats possèdent de grandes languettes aux extrémités pour faciliter leur retrait et l’orientation de la barrette.
Spécification
PP | |
Naturel | |
Plaques PCR à 96 puits ou barrettes de tubes PCR |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Barrettes de 8 bouchons plats et bombés, barrettes de bouchons plats