Learn More
Fisherbrand™ Boîte d’expédition pour 5 lames, PP, ouverture à l’extrémité, naturel
GREENER_CHOICE
Expédiez ou stockez des lames en toute sécurité. La boîte d’expédition pour cinq lames Fisherbrand™ est fabriquée en PP transparent ultra-résistant. Les rainures intérieures maintiennent les lames bien en place et les empêchent de se toucher. Le couvercle à clipser se ferme parfaitement pour garder les lames en sécurité. Jetable et pratique.
Marque:  Fisherbrand™ HS15986F
9.10 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11719885
  • 35.70€ / 25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Expédiez ou stockez des lames en toute sécurité. La boîte d’expédition pour cinq lames Fisherbrand™ est fabriquée en PP transparent ultra-résistant. Les rainures intérieures maintiennent les lames bien en place et les empêchent de se toucher. Le couvercle à clipser se ferme parfaitement pour garder les lames en sécurité. Jetable et pratique.
  • La boîte peut contenir cinq lames standard (25 x 75 mm et 1 x 3 po)
  • La paroi intérieure comporte des canaux fendus pour séparer les lames et faciliter leur retrait
  • Le couvercle se ferme parfaitement pour garder les lames en sécurité
  • Jetable
Spécification
Spécification
Boîte d’expédition pour lames
Snap-top
43 x 24 x 88 mm
Polypropylène
5
Naturel
Lames standard
5 lames
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Fisherbrand™ Boîte d’expédition pour 5 lames, PP, ouverture à l’extrémité, naturel > Boîte d’expédition pour cinq lames