Learn More
Fisherbrand™ Pinces à flacon Erlenmeyer pour unités à ultrasons
Fixez vos flacons Erlenmeyer en toute sécurité aux unités de nettoyage à ultrasons Fisherbrand™. Les pinces à flacon Erlenmeyer Fisherbrand™ sont fabriquées en acier inox résistant et durable pour plus de stabilité.
Marque: Fisherbrand™ 1007555
Description
- Fixation sûre et sécurisée
- En acier inox résistant et durable
- Pour plus de stabilité
Spécification
Pince à flacons | |
Nettoyeur à ultrasons | |
Flacon Erlenmeyer de 250 ml |