Learn More
Fisherbrand™ Pipettes multicanaux à volume variable Elite™
La nouvelle conception, plus ergonomique, offre désormais un appuie-doigt ainsi qu’un support pour la main et l’index pour un confort maximal.
Marque: Fisherbrand™ 4682060
386.25 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21925" pour bénéficier de cette offre.
Description
La nouvelle conception, plus ergonomique, offre désormais un appuie-doigt ainsi qu’un support pour la main et l’index pour un confort maximal.
- Entièrement autoclavables - l’ensemble du pipeteur peut être autoclavé à la vapeur
- Forces extrêmement faibles exercées sur le piston - permettent de travailler plus longtemps sans se fatiguer et de réduire le risque de microtraumatismes répétés
- Éjection des pointes souple—mécanisme à engrenages réduisant la force d’éjection jusqu’à 50 %
- Poignée confortable ergonomique et légère - prise en main confortable et fixation de pointe sans effort
- Adaptation optimale avec les pointes de pipettes SureOne - meilleures performances de pipetage
- Piston à soufflage optimisé - crée une poussée d’air 150 % plus forte que les pistons classiques pour la distribution de micro-gouttes
Spécification
1.3 à 5 % | |
Autoclavable | |
12 | |
Pipette à volume variable | |
Ergonomique |
SureOne™ Pointes de pipetage | |
Pointe de pipette SureOne™ | |
Elite™ | |
10 à 100 μl | |
0,2 μl |