Learn More
Fisherbrand™ Pipettes multicanaux à volume variable Elite™
GREENER_CHOICE
La nouvelle conception, plus ergonomique, offre désormais un appuie-doigt ainsi qu’un support pour la main et l’index pour un confort maximal.
Marque:  Fisherbrand™ 4682010
402.95 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24315" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11835772
  • 753.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
La nouvelle conception, plus ergonomique, offre désormais un appuie-doigt ainsi qu’un support pour la main et l’index pour un confort maximal.
  • Entièrement autoclavables - l’ensemble du pipeteur peut être autoclavé à la vapeur
  • Forces extrêmement faibles exercées sur le piston - permettent de travailler plus longtemps sans se fatiguer et de réduire le risque de microtraumatismes répétés
  • Éjection de pointes à commande assistée—mécanisme de réglage réduisant la force requise pour l’éjection des pointes jusqu’à 50 %
  • Poignée confortable ergonomique et légère - prise en main confortable et fixation de pointe sans effort
  • Adaptation optimale avec les pointes de pipettes SureOne - meilleures performances de pipetage
  • Piston “Super blow-out” - crée une poussée d’air de 150 % plus puissante que celle d’un piston classique pour la distribution de microgouttes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1,5 à 5%
Autoclavable
8
Pipette à volume variable
Ergonomique
SureOne™ Pointes de pipetage
Pointe de pipette SureOne™
Elite™
5 à 50 μl
0,1 μl
Vidéos
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (FR )
    Les forces extrêmement faibles exercées sur le piston permettent de travailler plus longtemps sans se fatiguer et de réduire le risque de microtraumatismes répétés.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettes
    • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (EN)
      Extremely low plunger forces work longer without fatigue and reduce the risk of RSI.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
      • Fisherbrand - Elite pipettors
        Improved ergonomic design provides newly designed finger rest and index finger and hand support for maximum comfort.
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Fisherbrand Elite pipettors
        FDS
        Documents Certificats
        Voir les accessoires
        Nom du produit
        Fisherbrand™ Pipettes multicanaux à volume variable Elite™ > Plage : 5-50 ul ; canaux : 8