Learn More
Fisherbrand™ Cuves d’électroporation Plus™
Code produit. 15552423 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
90 μl
400 μl
800 μl
Largeur (métrique) de l’écart:
1 mm
2 mm
4 mm
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 15552423
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les cuves à code couleur et à usage unique s’adaptent à la plupart des électroporateurs. Stérilisées par irradiation aux rayons gamma et conditionnées individuellement.
Les cuves jetables à code couleur sont compatibles avec la plupart des électroporateurs.
  • PC transparent de qualité médicale pour une grande visibilité
  • L’aluminium poli réduit la fréquence des arcs
  • Le bouchon rond permet le retrait d’une seule main
  • Stérilisées par irradiation aux rayons gamma et conditionnées individuellement
  • Le modèle FB102 contient des électrodes en aluminium
Spécification
Stérilité Stérile
Type Cuve d’électroporation
Capacité (métrique) 800 μl
Matériau PC
Comprend Électrodes en aluminium incorporé
Largeur (métrique) de l’écart 4 mm
À utiliser avec (équipement) Systèmes d’électroporation