Learn More
Fisherbrand™ Cuves d’électroporation Plus™
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
90 μl
400 μl
800 μl
Largeur (métrique) de l’écart:
1 mm
2 mm
4 mm
Conditionnement:
50 pièces
Specifications
Specifications
| Stérilité | Stérile |
| Type | Cuve d’électroporation |
| Capacité (métrique) | 90 μl |
| Matériau | PC |
| Comprend | Électrodes en aluminium incorporé |
| Largeur (métrique) de l’écart | 1 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes d’électroporation |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction