Learn More
Fisherbrand™ Tubes à centrifuger coniques en PP Easy Reader™
Code produit. 11935372 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
50 mL
Type de bouchon:
Bouchon plat
Bouchon à joint
Conditionnement:
25/sachet
En rack
En vrac
Manchon
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
125 pièces
500 pièces
Code produit. 11935372
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
L’impression des graduations noires sur fond transparent assure une lecture précise
Les tubes à centrifuger coniques en PP Fisherbrand™ Easy Reader™ offrent une résistance chimique exceptionnelle dans un grand nombre de tailles. L’impression des graduations noires sur fond transparent assure une lecture précise.
  • Apyrogènes
  • Fonds coniques
  • Grande zone de marquage
  • Modèles stériles et non stériles
  • Avec graduations noires et zone de marquage blanche
  • Les tubes de 15 ml sont gradués par subdivisions de 0,5 ml, de 2 à 14,5 ml
  • Les tubes de 50 ml sont gradués par subdivisions de 5 ml, de 5 à 50 ml
Informations sur la commande
Conditionnement en racks ou dans des manchons en mousse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) extérieur 2,1 in
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 50 mL
Matériau Polypropylène
Comprend Graduations noires Emballés avec deux racks supplémentaires en PS
Nbre par carton 500
Nb par paquet 25
Conditionnement En vrac
Tolérance La plage de températures de fonctionnement recommandée pour le PP et le PET est la même (0 à 40°C)
Stérilité Stérile
Exempt de RNase Yes
Exempt de DNase Yes
Forme Conique
Longueur (métrique) 115 mm
Capacité (impériale) 1,69 oz.
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon plat
Writing Area Pastille de marquage blanche
Diamètre (métrique) 28 mm
Graduations 5 mL
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 15 000 x g