Learn More
Fisherbrand™ Tubes à centrifuger coniques en PET Easy Reader™
Code produit. 11879640 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
50 mL
Graduations:
0,5 ml
5 mL
Diamètre (métrique):
17 mm
28 mm
Longueur (métrique):
115 mm
119 mm
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 11879640
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués avec du PET pour une clarté exceptionnelle
Les tubes à centrifuger en PET coniques Fisherbrand™ Easy Reader™ offrent des graduations faciles à lire. Fabriqués avec du PET pour une clarté exceptionnelle.
  • Apyrogènes
  • Fonds coniques
  • Grande zone de marquage
  • Bouchon à joint
  • Avec graduations noires et zone de marquage blanche
  • Les tubes de 15 ml (n° de cat. 05-539-1) sont gradués en sous-divisions de 0,5 ml de 2 à 14,5 ml
  • Les tubes de 50 ml (n° de cat. 05-539-10) sont gradués par incréments de 5 ml de 5 à 50 ml
  • La plage de températures de fonctionnement recommandée pour le polypropylène et le PET est la même (0 à 4°C)
Remarque :   les tubes en Polyéthylène téréphtalate (PET) ne sont pas résistants aux solvants tels que le phénol, tout comme les tubes en PP.
Informations sur la commande
Emballés dans des racks en mousse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité 95 kPa
Diamètre (impériale) extérieur 0,7 in
Capacité (métrique) 15 ml
Matériau PET
Comprend Graduations noires
Nbre par carton 500
Conditionnement Rack
Stérilité Stérile
Forme Conique
Longueur (métrique) 119 mm
Capacité (impériale) 0,50 oz.
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à joint
Writing Area Pastille de marquage blanche
Diamètre (métrique) 17 mm
Graduations 0,5 ml
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 3600 x g